missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de sodium, solution 5 N, réactif Biotech, J.T.Baker™

Code produit. 15395502 Tous les produits Avantor Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon poly
Flacon à col étroit en polyéthylène
Conditionnement:
19L
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
15395502 4 L Flacon poly 4L
15558354 1 L Flacon à col étroit en polyéthylène 1L
15568354 19 L Flacon poly 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15395502 Sous-traitant Avantor J.T.Baker N° du sous-traitant 566803

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Produit selon les directives BPF, mais pour lequel il n’y a pas de compendium USP / NF pour le produit

Identifiants chimiques

CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide, 5N Solution
Quantité 4 L
Poids de la formule 40
Qualité Réactif Biotech
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.17kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.