missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Hydroxide, 2M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™

Codice prodotto. 10289430 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
HDPE
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10289430 1 L HDPE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10289430 Fornitore JT Baker N. del fornitore 7036.1000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High quality grade volumetric solution is ready to use for laboratory and specialized industrial applications.

  • Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability

Specifica

Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide
Punti di ebollizione 100°C
CAS 1310-73-2
Punto di fusione 0°C
Note sul grado di purezza Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
Formula molecolare HNaO
Concentrazione 1.995–2.005mol/L
Densità 1.1g/cm3
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 39.997g/mol
Grado BAKER ANALYZED
Imballaggio HDPE
Forma fisica Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.