missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumdodecylsulfat (SDS), Micropellets, Fisher BioReagents

Catalog No. 15450685
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung unitSize
15450685 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15440685 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15480685 5 kg Poly-Eimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15450685 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP8200500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Natriumdodecylsulfat ist das am häufigsten verwendete Reinigungsmittel in der Proteinaufreinigung und Elektrophorese

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O

Spezifikation

Extinktion ≤0.10 (0.1% Solution) at 260nm
Chemischer Name oder Material Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 204°C
pH 8.5 to 10
Menge 500 g
Identifizierung Pass test
Verpackung Poly-Flasche
Prozentgehaltsbereich >99%
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Reinheit (%) ≥98.0% (C12 alcohol)
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.