missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumchlorid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15663410 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 15663410

Marke: Honeywell-Fluka 31434500G

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 500 g
Strukturformel NaCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3534976
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, 100 mg/ml
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt