missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumchlorid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Tel.-Nr. Euro, ≥ 99,5 % Honeywell Fluka™

Catalog No. 15623410 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15623410 1 kg 1 Kilogramm
15663410 500 g 500 Gramm
15693410 6 x 500 g 6 Stück
15673410 5 kg 5 Kilogramm
15683410 6 x 1 kg 6 Stück
15653410 4 x 5 kg 4 Stück
15633410 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15623410 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 314341KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 1 kg
Strukturformel NaCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3534976
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, 100 mg/ml
IUPAC-Name Natrium;Chlorid
Formelmasse 58.44 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.