missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de sodium, granulaire, multiofficinal, U.S.P., J.T. Baker™

Code produit. 15348491 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
15348491 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15348491 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 362701

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Formule moléculaire ClNa
Numéro MDL MFCD00003477
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Poids de la formule 58.44
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.16kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium chloride
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.