missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumacetat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., wasserfrei, Honeywell Fluka™

Catalog No. 15663810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
40 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15663810 1 kg 1 Kilogramm
15683810 500 g 500 Gramm
15693810 5 kg 5 Kilogramm
15603820 6 x 1 kg 6 Stück
15673810 40 kg 40 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15663810 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 323191KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., wasserfrei

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetat, Essigsäure, Natriumsalz, Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, Wasserfreies Natriumacetat, Sodii-Acetas, Natriumethanoat, Octan sodny tschechisch, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natrium;Acetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O

Tekniske data

Chemischer Name oder Material Natriumacetat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 1 kg
Strukturformel CH3COONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595639
Flammpunkt >250 °C (>482 °F)
Formelmasse 82.03 mol
Güte ACS/puriss. P. A
Zündpunkt 1112 °F
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.