Learn More
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention und Schnappverschluss
GREENER_CHOICE
Catalog No. 11569914 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kapazität (metrisch):
0.6 ml
1.5 ml
2 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Sterilität Kapazität (metrisch) unitSize
11569914 Steril 1.5 ml 500 Stück
11579914 Steril 2 ml 500 Stück
11535534 Unsteril 2 ml 500 Stück
11525564 Unsteril 0.6 ml 1000 Stück
11559914 Steril 0.6 ml 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
Catalog No. 11569914 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3451
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27968
Verbessern Sie die Probenrückgewinnung ohne Additive oder Beschichtungen. Diese Röhrchen bieten maximale Probenrückgewinnung durch signifikant reduzierte Oberflächenbindung.
Viskose Flüssigkeiten und teure Reagenzien, die in den Mikrozentrifugenröhrchen zurückbleiben, beeinflussen die Genauigkeit und Präzision der Assays. Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention und Schnappverschluss verbessern die Probenrückgewinnung ohne Additive oder Beschichtungen. Die 0.6 ml-; 1.5 ml- und 2.0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Retention und Schnappverschluss bieten maximale Probenrückgewinnung durch signifikant reduzierte Oberflächenbindung.
  • Der Verschluss in Entenschnabelform verringert den zum Öffnen des Röhrchens erforderlichen Druck durch eine breitere Kontaktfläche und gewährleistet dennoch, dass der Verschluss während der Zentrifugation geschlossen bleibt.
  • Die geringe Retention wird nicht durch eine Beschichtung oder Kunststoffeinbindung erreicht, sodass die Proben nicht durch diese Additive kontaminiert werden.
  • Die Röhrchen bleiben während der Zentrifugation geschlossen, lassen sich bei Bedarf jedoch leicht mit einer Hand öffnen.
  • Die Röhrchen sind zum Schutz lichtempfindlicher Proben in bernsteinfarbener Ausführung erhältlich.
  • Die Graduierungen auf dem Mikrozentrifugenröhrchen ermöglichen einen effektiven Probennachweis.
Verschiedene Farben und Verpackungsarten
  • Verschiedene Verpackungsoptionen tragen zum Kontaminationsschutz im Labor bei.
  • Für hohe Ansprüche an die Sterilität sind einzeln verpackte sterile Röhrchen erhältlich
  • Die Farboptionen sind neben natur und bernsteinfarben rot, blau, grün, gelb und violett sowie eine gemischte Farbpackung
Höchste Qualität
  • Diese aus reinem Polypropylen gefertigten Mikrozentrifugenröhrchen gewährleisten die Probenintegrität beim Kochen und Gefrieren sowie bei der Zentrifugation.
  • Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen und Endotoxinen
  • Nicht sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen.
Empfohlen für:
Tägliche Routineaufgaben im Labor, einschließlich Zentrifugation und Kurzzeitlagerung von Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Flach
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert frei von RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA.
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Verpackung 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Einheit, 10 Einheiten/Karton
Sterilität Steril
Graduated Ja
Max. RZB 26 kxG
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.