Learn More
Fisherbrand™ Pipetten
Catalog No. 10484052 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
200 bis 1000 μl
2 bis 20 μl
500 bis 5000 μL
50 bis 200 μl
5 bis 50 μl
Schritten:
0,01 μl
0.50 μ l
0.5 μ l
1,0 μl
5,0 μl
50 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Volumen (metrisch) Schritten unitSize
10484052 5 bis 50 μl 0.50 μ l 1 Stück
10676813 0,5 bis 10 μl 0,01 μl 1 Stück
10544073 50 bis 200 μl 1,0 μl -
10464412 200 bis 1000 μl 5,0 μl -
10295562 100 bis 1000 μl 5,0 μl 1 Stück
10091632 10 bis 100 μl 0.5 μ l 1 Stück
10063722 2 bis 20 μl 0.50 μ l 1 Stück
10482382 500 bis 5000 μL 50 μ l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Catalog No. 10484052
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Saugen und dispensieren Sie viskose Flüssigkeiten auf präzise und zuverlässige Weise. Die Fisherbrand™ Einkanalpipette verfügt über einen Sperrzähler, um versehentliche Volumenänderungen zu verhindern. Das leichte, ergonomische Design minimiert Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom).
  • Präzises und zuverlässiges Pipettieren
  • Möglichkeit des Rückwärtspipettierens für präzises Ansaugen und Dispensieren viskoser Flüssigkeiten
  • Der innovative weiche Griff verhindert die Wärmeübertragung auf interne Komponenten und gewährleistet so die präzise Pipettennutzung
  • Sperrmechanismus der Pipetten mit variablem Volumen verhindert Volumenänderungen beim Pipettieren
  • Bequemes und müheloses Pipettieren - leichtes/ergonomisches Design für einfache Anwendung verhindert Handüberlastung. Ergonomische niedrige Kolbenkraft minimiert RSI (Verletzung durch wiederholte Belastung)
  • Pipette ist vollständig autoklavierbar für sterile Handhabung
  • Einfache und schnelle Wartung und Einstellung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Demontage- und Kalibrierungswerkzeug
  • Kein Probenverlust - das Ausblas-System gibt auch den letzten Tropfen ab
  • Erfüllt folgende Standards: DIN EN ISO8655 -1 | DIN EN ISO8655 -2 | DIN EN ISO8655 -6 | EU-Richtlinie98 /79 /EG
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 1
Sterilität Steril
Typ Manuelle Pipette
Volumen (metrisch) 5 bis 50 μl
Enthält Gegenverschlussmechanismus, Zerlegungs- und Kalibrierwerkzeug, Probenbeutel mit Spitzen, Fett
Schritten 0.50 μ l
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.