Learn More
Epredia™ EZ Megafunnel™ avec bouchons et lames
Code produit. 12026679 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25/Carton
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. Quantité unitSize
12026679 25/Carton 25 pièces
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12026679 Sous-traitant Epredia™ N° du sous-traitant A78710001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Préparez facilement de plus grands volumes d’échantillons avec les EZ Megafunnel™ Epredia™ avec bouchons et lames.
Préparez aisément de plus grands volumes d’échantillons avec le Megafunnel EZ à bouchons et lames Thermo Scientific™ Shandon™. Les Cytofunnels™ sont conçus pour les échantillons de grande taille jusqu’à 6 ml.
  • Réduit la nécessité d'une étape de pré-centrifugation
  • Augmente le rendement cellulaire avec une surface de dépôt cellulaire de 22 x 14,75 mm (325 mm2)
  • Permet de réaliser des préparations séchées à l’air ou fixées et d’obtenir ainsi de précieuses informations diagnostiques
  • Comprend les Cytoslides™ EZ Megafunnel™ Epredia™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25/Carton
Type Megaentonnoir
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.