Learn More
Epredia™ Doppelte Cytoslide™ Mikroskopobjektträger
Artikelnummer. 12016689 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Beschichtet
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verwenden Sie Epredia™ Shandon™ Doppel-Cytoslides™ mit Epredia™ Shandon™ EZ Doppel-Cytofunnel-Kammern™ .
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Shandon™ Double Cytoslides™ für Ihre Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Double Cytofunnel™ Kammern.
  • Probe wird innerhalb eines mit 1 oder 2 markierten Kreises sedimentiert
  • Die Nummernkreise stimmen mit der Cytofunnel™ Kammer überein
Bestellhinweis:
  • Erhältlich in Packungen mit je 100 Objektträgern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glas
Typ Doppelter Zyto-Objektträger
Farbe Glatt
Beschreibung Beschichtet
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt