Learn More
Epredia™ Cytoblock™ Zellblock-Präparationssystem
Catalog No. 10066588 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Cytoblock Zellblock-Präparationssystem
Cytoblock Zellblock-Präparationssystemreagenz
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10066588
Marke: Epredia™ 7401150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mit dem Cytoblock™ Präparationssystem für Zellblöcke können Sie Feinnadelpunktionen, Gewebefragmente und Zellpellets rasch und zuverlässig aufarbeiten.
Mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoblock™ Präparationssystem für Zellblöcke können Sie Feinnadelpunktionen, Gewebefragmente und Zellpellets rasch und zuverlässig aufarbeiten.
  • Steigert die Fähigkeit zur Verarbeitung von spärlichem oder unsichtbarem Material für Zellblöcke und verringert den Verlust von kritischem Material
  • Geeignet für immunhistochemische Verfahren
  • Ersetzt zeit- und kostenintensive Agar- und Thrombin-Verfahren
  • Erfordert phosphatfreies Fixiermittel auf dem Prozessor, wie z. B. die Epredia™ Zinkfixiermittel Formal-Fixx™, Formal-Fixx oder Glyo-Fixx™ (Formalin-Ersatz), oder eine Umgehung der Formalin-Fixierschritte auf dem Prozessor
  • Das Cytoblock-System kann auch mit einem schnellen Biopsieprogramm ausgeführt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Cytoblock Zellblock-Präparationssystem
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt