missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl-Magnet-Beads, hydrophob

Catalog No. 11819912 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
15 ml
100 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 11819912

Marke: Cytiva 65152105050250

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragend geeignet für die direkte Kopplung von Oligos oder Proteinen an die Beads. Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Die Carboxylgruppen auf diesen Beads können durch die Standard-EDC/EDAC-Chemie aktiviert werden, um mit freien Aminogruppen zu reagieren und Amidbindungen zu bilden.

  • Doppelschalige Magnetit-Beads
  • . Hohe Bindungskapazität
  • 1.0μm Durchmesser
  • Hoher Carboxylsäure-Gehalt für die Bindung von DNA und Proteinen
  • Hydrophobes Bead auf der Grundlage von Vernetzungsanforderungen für die Kapselungsschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 5 % Feststoffe (50 mg/ml)
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung
Menge 15 ml
Durchmesser (metrisch) 1 μm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt