Learn More
Buerkle™ Screw Closure with Spigot
Catalog No. 10240322 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kanister mit DIN50-Gewinde
Kanister mit DIN60-Gewinde
Packungsgröße:
1 Stück
Catalog No. 10240322
Marke: Buerkle™ 14279102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Closure is for use with DIN50 or DIN60 thread jerry can.
  • Sehr gute Pumpenkapazität
  • Großvolumiger Fußbalg
  • Für Behälteröffnungen von 30 bis 70 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Schraubverschluss mit Hahn für Kanister
Zur Verwendung mit (Geräte) Kanister mit DIN50-Gewinde
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Verschluss, Hahn
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt