missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Étalon de scandium pour ICP, 1000μg/ml, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Sc | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Scandium Standard |
| Note relative au nom | For AA and ICP |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| CAS | 12060-08-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
| % max. CAS | 2.0, 97.7, 0.3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sc |
| Formule moléculaire | O3Sc2 |
| Numéro MDL | MFCD00011223 |
| Technique | AA, ICP |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- 1000 µg/mL Scandium
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu