Learn More
Sartorius arium™ RO-Module Cleaning Set
Product Code. 13477058 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Water System
Unit Size:
Each
Product Code. For Use With (Equipment) unitSize
13477058 Water System Each
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13477058 Supplier Sartorius Supplier No. H2OCCS
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
This item is not returnable. View return policy
Beinhaltet
  • Alkaline cleaner HEDTA, ethanolamine, triethanolamine
  • Acidic cleaner HEDTA, phosphoric acid, citric acid
Effective removal of scaling and metal fouling
  • Effective removal of scaling and metal fouling
  • Elimination of organic compounds
  • Dispersion of colloids
  • Stable pH values
  • Gentle on materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Equipment) Water System
Type Arium™ RO-Module Cleaning Set
Includes Alkaline cleaner HEDTA, Ethanolamine, Triethanolamine, Acidic cleaner HEDTA, Phosphoric Acid, Citric Acid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • arium RO cleaning set
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: diammonium citrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.