missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Tubes à verrou Safe-Lock, qualité ADN médico-légale
Tous les produits Eppendorf Produits

Click to view available options
Couleur:
Incolore
Pureté ou qualité:
Qualité ADN médico-légale
FCR max.:
30 000 x g
Conditionnement:
Sachet
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Le couvercle à charnières empêche toute ouverture involontaire pendant l’incubation et le stockage
- Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- Fabrication sans agents de démoulage, adoucissants ou biocides (matières susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques)
- La stabilité de centrifugation g-Safe™ jusqu’à 30 000 x g empêche toute perte d’échantillon due à une rupture du tube
- Offre une sécurité supplémentaire en cas de manipulation d’échantillons dangereux
- Fermeture précise du couvercle, pour des taux d’évaporation minimum en cas de stockage de longue durée
- Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
- Fonctionne entre -86° et 100°C
- Autoclavable (121°C, 20 minutes)
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Couvercle à charnière |
| Couleur de bouchon | Incolore |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Couleur | Incolore |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Incubation et stockage |
| Nb par paquet | 10 x 50 |
| Conditionnement | Sachet |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu