missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Ensemble de lignées cellulaires pour agitateur d’incubateur S41i (UE)

Code produit. 17382970
Change view
Click to view available options
Orbite:
2,5 cm (1 in)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Orbite unitSize
17382970 2,5 cm (1 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17382970 Sous-traitant Eppendorf™ N° du sous-traitant S41I230111
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Le New Brunswick S41i est un incubateur à CO2 équipé d’un agitateur intégré. Tablette perforée supplémentaire pouvant être utilisée pour l’incubation statique en même temps que l’agitation. La protection contre la contamination est assurée par une désinfection à haute température, la conception sans ventilateur et la chambre sans soudure.

  • Ensemble découverte mAb : Solution de polyvalence pour la culture cellulaire, les cultures d’hybridomes, l’expression d’anticorps et l’établissement de lignées cellulaires
  • L’ensemble comprend : 1 New Brunswick™ S41i, 170 L, (orbite 25 mm / 1 po.), 1 plateforme universelle et 2 tampons adhésifs, 230 V, 50 Hz
  • Flexibilité expérimentale : La tablette perforée permet une incubation statique en même temps que l’agitation
  • Agitation stable, uniforme et sans vibration : entraînement robuste à triple excentrique Innova
  • Permet d’économiser du gaz et d’offrir une atmosphère de croissance optimale : Contrôle intelligent des gaz (0,2 à 20 % de CO2)
  • Assure la stérilité de la surface : désinfection automatique à haute température et porte intérieure / extérieure
  • Nettoyage rapide et fiable : Chambre lisse et sans soudure
  • Capacité évolutive : Deux dispositifs empilables
  • Contrôle précis et aisé : Écran tactile intuitif
  • Humidification incluse
  • Vitesse d’agitation de 25 à 400 tr/min (25 à 250 tr/min si empilé)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Orbite 2,5 cm (1 in)
Vitesse de rotation 25 à 400 tr/min (25 à 250 tr/min en cas d'empilage)
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 50°C
Capacité 170 L
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 28,7 in
Profondeur (impériale) intérieure 17,5 in
Profondeur (métrique) 73 cm
Profondeur (métrique) intérieure 44,4 cm
Hauteur (impériale) 33,5 in
Largeur (impériale) 34,4 in
Largeur (métrique) 87,5 cm
Largeur (métrique) intérieure 69,1 cm
Affichage Écran tactile
Interface Ethernet
Plage de durée En continu
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.