missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif, polystyrène non stérile

Tous les produits Thermo Scientific Incubateurs à CO2 Produits


Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
- Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
- Les graduation sur le bord supérieur et les parois intérieures permettent de mesurer facilement le liquide et de réduire les déchets de réactifs coûteux
- Les becs verseurs aux quatre coins permettent un versement facile sans débordement et réduisent les risques d’égouttement
- Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- En sachets hermétiques à ouverture facile. Ouverture sans ciseaux
- Certificat de qualité sur demande
- Jetable
- Brevet de modèle en instance
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | .85 oz |
| Certifications/Conformité | Dnase, Rnase amp; Apyrogène |
| Revêtement | Néant |
| Couleur | blanc |
| Description | Conditionnement en vrac |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Dimensions (L x l x H) | 4 x 1 x 0,8 po |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu