Learn More
IKA™ Digitaler magnetischer RCT-Heizplattenrührer
GREENER_CHOICE
Catalog No. 15673687 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Catalog No. Steckertyp unitSize
15673687 EU 1 Stück
1 options
Catalog No. 15673687 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025004601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der digitale RCT-Rührer hat über ein rundes Oberteil aus Aluminiumlegierung, bewältigt ein Rührvolumen von bis zu 20 l (H2O) und läuft mit Drehzahlen von 50 bis 1500 U/min.
  • Starker Motor für einen hohen Drehzahlbereich
  • Zusätzlicher Temperaturregelmodus für schnelleres Heizen
  • Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige
  • Eingestellte Sicherheitstemperaturgrenzen werden digital angezeigt.
  • Hot Top-Anzeige
  • Digitale Fehleranzeige
  • Die eingehauste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Steckertyp EU
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.