Learn More
Applied Biosystems™ Pack QuantStudio™ Absolute Q, comprenant système de PCR numérique, PC de bureau, formation Smart Start et extension de garantie de 1 an
Le système de PCR numérique Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ associe la puissance de la quantification absolue par PCR numérique (dPCR) avec la simplicité d’un flux de travail qPCR. Réalisée en une seule étape pratique de cinq minutes, la dPCR est maintenant plus facile que jamais.
Marque:  Applied Biosystems™ A53267
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17417823
  • 98660.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Le système QuantStudio Absolute Q offre une solution de haute qualité, cohérente et facile à utiliser pour les chercheurs qui souhaitent rejoindre la révolution de la quantification. En combinant la puissance de la quantification absolue par PCR numérique (dPCR) avec la simplicité d’un flux de travail qPCR, toutes les étapes nécessaires à la dPCR (compartimentation, cycle thermique et acquisition de données) sont intégrées dans un seul instrument.
Caractéristiques du système QuantStudio Absolute Q :
  • Flux de travail simple et pratique de type qPCR avec seulement cinq minutes de manipulation.
  • Réduction des erreurs et des saisies manuelles avec toutes les fonctions intégrées dans un seul instrument.
  • Accomplissez plus, plus rapidement : Productivité accrue avec des résultats en seulement 90 minutes.
  • Le logiciel de PCR numérique QuantStudio Absolute Q permet une configuration, une surveillance et une analyse intuitives.
  • Fonctionnalités de sécurité, d’audit et de signature électronique pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11.
  • L’orientation SmartStart est effectuée à distance ou en laboratoire par un chercheur d’application de terrain (Field Application Scientist).
  • Aide les utilisateurs à être rapidement opérationnels, connectés au réseau/cloud local et à choisir les réactifs/consommables appropriés.
  • Réduction des temps d’indisponibilité grâce à l’assistance Smart Remote ; signaler les problèmes au support technique pour une résolution rapide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non interchangeables
Plaque QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16
Système de PCR numérique
Température ambiante
Système de PCR numérique, PC de bureau, formation Smart Start et extension de garantie de 1 an
QuantStudio™
PCR numérique
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis