missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test de sulfite Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc à saumon
Conditionnement:
100 pièces
Description
Permettent la détermination simple et rapide de sulfite dans les solutions. Les kits de bandelettes de test de sulfite Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
- Rapides : fournissent des résultats fiables en 20 secondes
- Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Specifications
Specifications
Indicateur coloré | Blanc à saumon |
Format | Bande |
À utiliser avec (application) | Détermination de sulfite |
Graduations | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l SO32- |
Quantité | 100/paquet |
Conditions de stockage | 30°C |
Heure du test | 20 sec |
Type | Bandelette de test semi-qualitative |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction