Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Sulfat, Semi-quantitative Teststreifen
Catalog No. 10278340 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Farbanzeige:
Rot bis Gelb
Packungsgröße:
100 Stück
Catalog No. Farbanzeige unitSize
10278340 Rot bis Gelb 100 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10278340 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 91329
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Sulfat in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfatteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Allows for the quick and easy determination of sulfate in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfate Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Schnell: Liefert innerhalb von zwei Minuten zuverlässige Ergebnisse
  • Hervorragend geeignet für den Einsatz in der Getränkeindustrie
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Farbanzeige Rot bis Gelb
Format Streifen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sulfat-Bestimmung
Graduierungen <200, >400, >800, >1200, >1600 mg/l SO42-
Menge 100/Packung
Lagerungsbedingungen 30 °C
Prüfzeit 2 min
Typ Semi-qualitative Teststreifen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.