missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ 25 bandelettes de test semi-quantitatif Quantofix™ pour le peroxyde
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc au bleu
Conditionnement:
100 pièces
Description
Idéales pour tester de faibles niveaux de peroxyde dans les solutions. Les 25 bandelettes de test semi-quantitatif Macherey Nagel™ Quantofix™ pour le peroxyde n’ont besoin que d’être trempées pour obtenir des résultats fiables en 15 secondes.
- Rapide : la plupart des tests peuvent être effectués en 10 à 120 s
- Pratique : les kits prêts à l’emploi, pré-étalonnés, contiennent tous les équipements et réactifs nécessaires
- Précis : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
Indicateur coloré | Blanc au bleu |
Format | Bande |
À utiliser avec (application) | Détermination de peroxyde 25 |
Graduations | 0, 0.5, 2, 5, 10, 25 mg/L H2O2 |
Quantité | 100/paquet |
Conditions de stockage | 30°C |
Heure du test | 15 s |
Type | Bandelette de test semi-qualitative |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu