Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100 semi-quantitative Teststreifen
Catalog No. 10159960 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Farbanzeige:
Weiß bis Blau
Packungsgröße:
100 Stück
Catalog No. Farbanzeige unitSize
10159960 Weiß bis Blau 100 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10159960 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 91312
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Peroxidkonzentrationen in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100-Teststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Peroxidkonzentrationen in Lösungen.Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100-Teststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
  • Gebrauchsfertig
  • Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb von 15 Sekunden
  • CE-Kennzeichnung, eignet sich für den Einsatz im Gesundheitswesen
  • Lässt sich in chemischen Labors zur Kontrolle organischer Lösungsmittel einsetzen.
  • Prüfen auf Restperoxid bei Reinigungsverfahren mit hochgradig wirksamen Desinfektionsmitteln
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre, bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Farbanzeige Weiß bis Blau
Format Streifen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peroxidbestimmung 100
Graduierungen 0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/l H2O2
Menge 100/Packung
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur
Prüfzeit 15 s
Typ Semi-qualitative Teststreifen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.