missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrit, Semi-quantitative Teststreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Gelb bis Rot
Packungsgröße:
100 Stück
Descripción
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Nitrit in Lösungen.Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitritteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
- Gebrauchsfertig
- Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb einer Minute
- Eignet sich hervorragend für die Kontrolle von Kühlschmierstoffen und Aquakultur/Fischzucht.
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Farbanzeige | Gelb bis Rot |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nitrit-Bestimmung |
| Graduierungen | 0, 1, 5 ,10, 20, 40, 80mg/l NO 2 – |
| Menge | 100/Packung |
| Lagerungsbedingungen | 30 °C |
| Prüfzeit | 1 min |
| Typ | Semi-qualitative Teststreifen |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido