missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrat und Nitrit, Semi-quantitative Teststreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteDescripción
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Nitrat und Nitrit in Lösungen.Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrat- und Nitritteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
- Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb einer Minute
- Einfaches Verfahren: Eintauchen und Ablesen
- Eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Lebensmittel- und Agrarindustrie
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Farbanzeige | Weiß nach rot/violett |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung von Nitrat und Nitrit |
| Graduierungen | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500 mg/l NO3-(Nitrate), 0, 1, 5, 10, 20, 40, 80 mg/l NO2-(Nitrit) |
| Menge | 100/Packung |
| Lagerungsbedingungen | 30 °C |
| Prüfzeit | 1 min |
| Typ | Semi-qualitative Teststreifen |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?