missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test du cuivre Quantofix™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc à rouge/violet
Conditionnement:
100 pièces
Description
Permettent la détermination simple et rapide du cuivre dans les solutions. Les kits de bandelettes de test du cuivre Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
- Prêtes à l’emploi
- Rapides : fournissent des résultats fiables en 20 secondes
- Excellent pour le procédé d’électroplastie et l’échantillonnage de l’eau
- Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
- Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Spécification
Indicateur coloré | Blanc à rouge/violet |
Format | Bande |
À utiliser avec (application) | Détermination du cuivre |
Graduations | 0, 10, 30, 100, 300 mg/L de Cu1+/2+ |
Quantité | 100/paquet |
Conditions de stockage | 30°C |
Heure du test | 20 sec |
Type | Bandelette de test semi-qualitative |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu