missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURUS™ Doublures pour gants en nylon de type long PureTouch
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Les doublures à conception ergonomique sont fabriquées à 100 % en nylon peu pelucheux, pour offrir confort et protection en cas de port sous des gants en PVC, en latex ou en nitrile.

Marque:  PURUS™ GLFF-S

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15797029

  • 364.00€ / 300 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 26-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • À utiliser sous n’importe quel type de gants d’examen, en latex, nitrile ou PVC
  • Peu pelucheux, composés à 100 % de nylon 15 deniers
  • Robustes et lavables pour une réutilisation
  • Poids de base : 21,5 g/paire ± 10 %
  • Épaisseur : 2 mm ± 10 %
  • Résistivité de surface : 1 x 109 ± 10 % ohms/carré

Order Info

Disponible en modèle totalité des doigts ou demi-doigts.

Compliance

Fabriquée dans une installation certifiée ISO 9002. Conforme aux normes fédérales et ASTM relatives à la teneur en protéines. AQL 1.5.

Spécification

Spécification

Sans revêtement
Non
Nylon
Non stérile
Prévention des allergies et des irritations
Vert
Blanc
Ambidextres
S
Couverture totale
Maille
21,5 g
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis