missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. 11518643 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Anzahl Wells:
96
Volumen (metrisch) Well:
500 μl
1000 μl
2000 μl
Verpackung:
120 Platten (10 Beutel x 12 Platten)
20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
40 Platten (5 Beutel x 8 Platten)
80 Platten (10 Beutel x 8 Platten)
Packungsgröße:
120 Stück
20 Stück
40 Stück
80 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 11518643

Marke: Eppendorf™ 0030504305

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.

  • LoBind Material garantiert maximale Probenrückgewinnung für verbesserte Assay-Ergebnisse
  • Ohne Oberflächenbeschichtung (z. B. Silikon), um das Risiko einer Beeinflussung der Probe zu minimieren
  • Chargen-zertifizierter Reinheitsgrad PCR-rein: frei von humaner DNA, DNAse, RNAse und PCR-Hemmern.
  • Erhältlich im Röhrchen-, Mikroplatten- und Deepwellplatten-Format für einfaches Skalieren
  • Einzigartige OptiTrack™ Matrix: 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • RecoverMax™ Well-Design: optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen/Totvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
  • Erhabene Well-Ränder und eine glatte Oberfläche gewährleisten eine zuverlässige Versiegelung in den Platten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
Farbe Weiß
Produkttyp Protein LoBind Platte
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 2000 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 2.000 μl
Sterilität Unsteril
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteomik oder andere Bereiche der Proteinforschung
Max. RZB 6000 x g
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 20 Pk.
RNase-frei Ja
Wellfarbe Farblos
Abmessungen (L x B x H) 85.5 x 127.8 x 60 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt