missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Catalog No. 10709263 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Anzahl Wells:
96
Volumen (metrisch) Well:
500 μl
1000 μl
2000 μl
Verpackung:
120 Platten (10 Beutel x 12 Platten)
20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
40 Platten (5 Beutel x 8 Platten)
80 Platten (10 Beutel x 8 Platten)
Packungsgröße:
120 Stück
20 Stück
40 Stück
80 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Farbe Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well Verpackung unitSize
10709263 Weiß 96 1000 μl 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) 20 Stück
10574073 Gelb 96 500 μl 40 Platten (5 Beutel x 8 Platten) 40 Stück
10367133 Weiß 96 500 μl 120 Platten (10 Beutel x 12 Platten) 120 Stück
10215373 Weiß, Mit durchsichtigem Boden 96 1000 μl 80 Platten (10 Beutel x 8 Platten) 80 Stück
11518643 Weiß 96 2000 μl 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Catalog No. 10709263 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030504208
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.

  • Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
  • Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.

Compliance

IVD, SBS/ANSI™

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität IVD, SBS/ANSI
Zertifiziert Ja
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Nachweisverfahren Quantitative Proteinanalyse
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
Farbe Weiß
Produkttyp LoBind 96-Deepwell-Platte für Protein
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 1000 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 30 bis 1.000 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Protein-LoBind
Wellform Runder Boden (U-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Probenvorbereitung oder Langzeitlagerung von Nukleinsäuren in forensischen, Mikroarrays und Sequenzierungsanwendungen der nächsten Generation
Max. Wärmebeständigkeit 121 °C
Max. RZB 6000 x g
Anzahl pro Packung 20/Pckg.
Reinheits- oder Qualitätsgrad PCR Clean (Non-sterile)
Menge 20 Platten
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -122,8 °F bis 212 F °
Temperaturbereich (metrisch) -86 °C° bis +100 °C°
Wellfarbe Farblos
Abmessungen (L x B x H) 85.5 x 127.8 x 44.1 mm
Breite (metrisch) 12.78 cm
Höhe (metrisch) 4.41 cm
Tiefe (metrisch) 8.55 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.