missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Lingettes non tissées présaturées stériles PROSAT™

Essuyez les isolateurs, armoires, hottes, et autres équipements et outils de salle blanche. Les lingettes non tissées présaturées stériles Contec™ PROSAT™ sont idéales pour le nettoyage après l’échantillonnage des plaques BD RODAC™. Ces lingettes sont spécialement conçues pour les environnements stériles.

Marque:  Contec™ PSCP0001-BPR


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17264523

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Essuyez les isolateurs, armoires, hottes, et autres équipements et outils de salle blanche. Les lingettes non tissées présaturées stériles Contec™ PROSAT™ sont idéales pour le nettoyage après l’échantillonnage des plaques BD RODAC™. Ces lingettes sont spécialement conçues pour les environnements stériles.

  • Conçues pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales
  • Choisissez des lingettes 100 % en polyester non tissées lacées par filetage pour une meilleure propreté, des lingettes en polyester / cellulose hydroentangle économiques ou des lingettes en polypropylène fondu-soufflé pour une meilleure durabilité
  • Pré-saturées commodément avec un mélange 70/30 d’eau IPA et déionisée de qualité semi-conductrice pour réduire les émissions de COV et les déchets dangereux
  • Toutes les lingettes sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 et validées selon les directives AAMI ISO 11137 (méthode 1)
  • Certificat de stérilité et certificat d’irradiation inclus
  • Recommandé pour une utilisation dans les environnements ISO de classe 5 (FED-STD-209E classe 100/M3.5)
  • Les sachets refermables numérotés individuellement avec des étiquettes inviolables garantissent l’intégrité et la propreté du produit

Compliance

Stérilité validée selon un niveau garanti de stérilité de 10-6 conformément aux lignes directrices AAMI/ISO 1137 Méthode 1.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Lingettes pré-saturées
15 cm
23 cm
Classe ISO 4
Idéal pour le nettoyage de routine et l'essuyage des outils de laboratoire, des instruments et autres équipements, et conçu pour les environnements stériles.
IPA de qualité USP à 70 %, eau désionisée à 30 %.
6 in
9 in
Polyester Cellulose
15 x 23 cm (6 x 9 in)
50 Paquets
Stérile
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Safety and Handling

Safety and Handling

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3

Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis