Learn More
Contec™ Lingettes non tissées présaturées stériles PROSAT™

Essuyez les isolateurs, armoires, hottes, et autres équipements et outils de salle blanche. Les lingettes non tissées présaturées stériles Contec™ PROSAT™ sont idéales pour le nettoyage après l’échantillonnage des plaques BD RODAC™. Ces lingettes sont spécialement conçues pour les environnements stériles.
Marque: Contec™ PSC20001-BPR
818.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Essuyez les isolateurs, armoires, hottes, et autres équipements et outils de salle blanche. Les lingettes non tissées présaturées stériles Contec™ PROSAT™ sont idéales pour le nettoyage après l’échantillonnage des plaques BD RODAC™. Ces lingettes sont spécialement conçues pour les environnements stériles.
- Conçues pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales
- Choisissez des lingettes 100 % en polyester non tissées lacées par filetage pour une meilleure propreté, des lingettes en polyester / cellulose hydroentangle économiques ou des lingettes en polypropylène fondu-soufflé pour une meilleure durabilité
- Pré-saturées commodément avec un mélange 70/30 d’eau IPA et déionisée de qualité semi-conductrice pour réduire les émissions de COV et les déchets dangereux
- Toutes les lingettes sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 et validées selon les directives AAMI ISO 11137 (méthode 1)
- Certificat de stérilité et certificat d’irradiation inclus
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements ISO de classe 5 (FED-STD-209E classe 100/M3.5)
- Les sachets refermables numérotés individuellement avec des étiquettes inviolables garantissent l’intégrité et la propreté du produit
Compliance
Stérilité validée selon un niveau garanti de stérilité de 10-6 conformément aux lignes directrices AAMI/ISO 1137 Méthode 1.

Spécification
Lingettes pré-saturées | |
23 cm | |
27,9 cm | |
Classe ISO 4 | |
Idéal pour le nettoyage de routine et l'essuyage des outils de laboratoire, des instruments et autres équipements, et conçu pour les environnements stériles. | |
IPA à 70 %, eau désionisée à 30 %. |
9 in | |
11 in | |
Polyester Cellulose | |
23 x 28 cm (9 x 11 in) | |
24 Paquets | |
Stérile |
Safety and Handling
- CONTEC PROSAT AMP SIGMA 70/30 IPA & DI WATER
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.