Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Welcome Pack, 10%
Description
Les packs de bienvenue Bis-Tris NuPAGE contiennent tous les gels, tampons et réactifs NuPAGE dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la mini cuve à gel. La mini cuve à gel est compatible avec tous les mini gels Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque mini cuve à gel peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les durées de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les alimentations utilisées.
Le pack de bienvenue NuPAGE Bis-Tris contient :
• Cuve à gel mini (A25977)
• Gels mini NuPAGE Bis-Tris (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de migration NuPAGE MES SDS, 20X (NP0002)
• Tampon d’échantillon NuPAGE LDS, 4X (NP0007)
• Agent de réduction d’échantillons NuPAGE, 10X (NP0009)
• Échelle de protéines précolorées PageRuler Plus, 10 à 250 kDa (26619)
À propos de la cuve à gel mini
La cuve à gel mini est compatible avec tous les gels mini Invitrogen Novex, NuPAGE et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve favorise le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels NuPAGE Bis-Tris
Les gels de protéines NuPAGE Bis-Tris Invitrogen sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale d’une vaste gamme de protéines dans des conditions dénaturantes. Contrairement aux gels traditionnels Tris-Glycine, les gels NuPAGE Bis-Tris ont un environnement au pH neutre qui minimise la modification des protéines. Utilisez les gels NuPAGE Bis-Tris pour préparer les protéines au séquençage, à la spectrométrie de masse et toutes les autres techniques dans lesquelles l’intégrité des protéines est cruciale. Vous pouvez également utiliser les gels NuPAGE pour obtenir des résultats quotidiens optimaux.
Transfert
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert NuPAGE (NP0006) ou, pour un transfert humide traditionnel, le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Warranty
Jusqu’à 12 mois
Spécification
Spécification
| Pourcentage de gel | 10% |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de gel | Bis-Tris |
| Plage de séparation | 3,5 à 260 kDa |
| Puits | 10 puits |
| Quantité | 1 Welcome Pack |
| Conditions d’expédition | Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide |
| Gamme de produits | NuPAGE |
| À utiliser avec (équipement) | Mini-cuve à gel Mini Gel Tank |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.