Learn More
Invitrogen™ Lot de paillasse pour dispositifs Western
Code produit. 15884042
Change view
Click to view available options
Type:
Ensemble de périphériques Western
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type unitSize
15884042 Ensemble de périphériques Western 1 pièce
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15884042 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IW3000S
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
L’ensemble de matériel Western Invitrogen contient tous les appareils, consommables et réactifs nécessaires pour des transferts western de grande qualité
Le lot de paillasse pour dispositifs Western contient tous les dispositifs, consommables et réactifs nécessaires pour des transferts Western de haute qualité.
Contenu du lot de paillasse pour dispositifs Western :
• Mini-cuve à gel (réf. A25977)
• Gels Bis-Tris Plus 4-12 % Bolt, 10 puits (réf. NW04120BOX)
• Tampon de charge MES Bolt, 20X (réf. B0002)
• Tampon d’échantillon LDS Bolt, 4X (réf. B0007)
• Agent de réduction d’échantillons Bolt, 10X (réf. B0009)
• Étalon de protéines précolorées SeeBlue Plus2 (réf. LC5925)
• Dispositif de transfert de gel iBlot 2 (réf. IB21001)
• Piles de transfert iBlot 2, nitrate de cellulose, taille normale (réf. IB23001)
• Dispositif de transfert Western iBind (réf. SLF1000)
• Cartes iBind (réf. SLF1010)
• Kit de solution iBind (réf. SLF1020)
• Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico Plus (réf. 34577)
Mini cuve à gel
La mini cuve à gel est compatible avec les gels Novex, NuPAGE, et Bis-Tris Plus Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent réaliser un cycle avec les gels Bolt Bis-Tris Plus en 35 minutes environ.
Gels Bis-Tris Plus Bolt
Les gels Bis-Tris Plus Bolt sont des gels de polyacrylamide précoulés destinés à une séparation optimale de différentes tailles de protéines dans des conditions dénaturantes. Les gels Bolt Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Vous pouvez également utiliser les gels Bolt pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines.
Dispositif de transfert de gel iBlot 2
Le dispositif de transfert de gel iBlot 2 procède au transfert Western de manière simple, efficace et fiable, en sept minutes et sans tampons liquides. Le système iBlot 2 est compatible avec les membranes de difluorure de polyvinylidène (PVDF) et de nitrate de cellulose, et offre des performances comparables aux méthodes de transfert humide traditionnelles en beaucoup moins de temps. Le dispositif de transfert de gel iBlot 2 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot 2. Il est constitué du dispositif de transfert et des empilements de transfert à usage unique, qui contiennent la membrane de transfert et les tampons nécessaires.
Dispositif de transfert Western iBind
Le dispositif de transfert Western iBind est un dispositif de traitement-transfert Western automatisé qui effectue chaque étape du protocole de transfert Western, du blocage aux lavages, en passant par les incubations d’anticorps par écoulement latéral séquentiel (SLF). Le SLF permet la libération et le flux de solutions et d’anticorps en temps opportun sur la membrane sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF), les solutions sont ensuite dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps. La procédure de détection iBind Western réduit au minimum les temps de manipulation. Elle est en outre hautement reproductible et compatible avec tous les protocoles Western. Temps de configuration court : en moins de 3 heures, vous êtes prêt à passer à l’étape de détection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Mini-cuve à gel Mini Gel Tank
• Gels 4-12 % Bis-Tris Plus Bolt, 10 puits
• Tampon de charge MES Bolt (20X)
• Tampon d’échantillons LDS Bolt (4X)
• Agent de réduction d’échantillons Bolt (10X)
• Étalon de protéines précoloré SeeBlue Plus2
• Dispositif de transfert de gel iBlot 2
• Piles de transfert iBlot 2, nitrate de cellulose, taille standard
• Dispositif de transfert Western iBind
• Cartes iBind
• Kit de solutions iBind
• Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico Plus
Méthode de détection Chromogène, chimiluminescent, fluorescent
À utiliser avec (application) Transfert Western
Gel Compatibility Gel Bis-Tris, gel E-PAGE™, midi, mini, gel tricine, gel Tris-acétate, gel Tris-glycine
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Mode of Transfer Sec
Gamme de produits iBlot2
Type Ensemble de périphériques Western
Quantité 1 each
Conditions d’expédition Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.