Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage iBlot™ 2 et iBind Western™
Code produit. 15789588
Change view
Click to view available options
Type:
Kit de démarrage
Conditionnement:
1 kit
Code produit. Type unitSize
15789588 Kit de démarrage 1 kit
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15789588 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IB2200S
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Le kit de démarrage iBlot 2 et iBind Western comprend le dispositif de transfert de gel iBlot 2, le périphérique iBind Western ainsi que tous les consommables et réactifs nécessaires pour commencer à utiliser ces deux dispositifs pour un transfert et un traitement Western rapides et efficaces.
Dispositif de transfert de gel iBlot 2
L’appareil de transfert de gel iBlot 2 procède au transfert western de manière simple, efficace et fiable, en sept minutes et sans tampons liquides. Le système iBlot 2 est compatible avec les membranes de difluorure de polyvinylidène (PVDF) et de nitrate de cellulose, et offre des performances comparables aux méthodes de transfert humide traditionnelles en beaucoup moins de temps. Le dispositif de transfert de gel iBlot 2 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot 2. Il est constitué du dispositif de transfert et des empilements de transfert de consommables, qui contiennent les tampons et la membrane de transfert requis.
Dispositif iBind Western
Le périphérique iBind Western est un dispositif de traitement Western automatisé qui effectue chaque étape du protocole Western, du blocage aux lavages, en passant par les incubations d’anticorps par écoulement latéral séquentiel (SLF). Le SLF permet la libération et le flux de solutions et d’anticorps en temps opportun sur la membrane sans avoir besoin d’une source d’alimentation externe. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF), les solutions sont ensuite dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps. La procédure de détection iBind Western réduit au minimum les temps de manipulation. Elle est en outre hautement reproductible et compatible avec tous les protocoles Western. Temps de configuration court : en moins de 3 heures, vous êtes prêt à passer à l’étape de détection.
Contenu du kit de démarrage iBlot 2 et iBind Western
  • Dispositif de transfert de gel iBlot 2
  • Empilements de transfert iBlot 2, nitrate de cellulose, taille normale
  • Dispositif iBind Western
  • Cartes iBind
  • Kit de solution iBind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Dispositif de transfert de gel iBlot 2
• Stacks de transfert iBlot 2, nitrate de cellulose, taille standard
• Périphérique iBind Western
• Cartes iBind
• Kit de solution iBind
• Substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico Plus
Méthode de détection Chromogène, chimiluminescent, fluorescent
À utiliser avec (application) Transfert Western
Gel Compatibility Gel Bis-Tris, gel E-PAGE™, midi, mini, gel tricine, gel Tris-acétate, gel Tris-glycine
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Mode of Transfer Sec
Gamme de produits iBlot2
Type Kit de démarrage
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.