Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage iBlot™ 2
Code produit. 15776048
Change view
Click to view available options
Type:
Kit de démarrage
Conditionnement:
1 kit
Code produit. Type unitSize
15776048 Kit de démarrage 1 kit
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15776048 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IB21001S
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Le kit de démarrage iBlot 2 comprend le dispositif de transfert de gel iBlot 2, ainsi que les stacks de transferts iBlot 2 (nitrate de cellulose), soit tout ce dont vous avez besoin pour effectuer un transfert sec rapide des protéines d’un gel vers une membrane.
Le kit de démarrage iBlot 2 comprend l’appareil de transfert de gel iBlot 2, qui procède au transfert western de manière simple, efficace et fiable, en sept minutes et sans tampons liquides. Le système iBlot 2 est compatible avec les membranes de difluorure de polyvinylidène (PVDF) et de nitrate de cellulose, et offre des performances comparables aux méthodes de transfert humide traditionnelles en beaucoup moins de temps. Le dispositif de transfert de gel iBlot 2 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot 2. Il est constitué du dispositif de transfert et des empilements de transfert à usage unique, qui contiennent la membrane de transfert et les tampons nécessaires.
Fonctionnement du système iBlot 2
Les réservoirs-tampons ioniques sont intégrés à la matrice de gel (stacks de transfert) et non aux réservoirs de tampons ou aux papiers buvards. La densité élevée des ions dans la matrice de gel permet un transfert rapide des protéines. Pendant le transfert, l’anode de cuivre ne génère pas de gaz d’oxygène suite à l’électrolyse de l’eau, réduisant ainsi la distorsion du transfert contrairement aux techniques classiques de transfert des protéines (dont les transferts humides, semi-humides et semi-secs) qui utilisent les électrodes inertes qui génèrent de l’oxygène. Lorsque vous utilisez le système de transfert iBlot 2, la durée de transfert est réduite par la distance raccourcie entre les électrodes, l’intensité élevée du champ et la haute tension. Les bulles d’air souvent piégées pendant la préparation manuelle des couches de transfert superposées sont faciles à éviter grâce à notre ingénieux dispositif pour éliminer les bulles, qui favorise un transfert uniforme et complet.
  • Système simple et facile à utiliser
  • Transfert complet de protéines en 7 minutes maximum
  • Sensibilité de détection élevée et transferts uniformes
  • Fiabilité et reproductibilité accrues de transfert
  • Types de membranes et formats de gels flexibles
  • Capacité de créer de nouveaux programmes personnalisés
  • Didacticiel et notes d’application intégrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Dispositif de transfert de gel iBlot 2
• Stacks de transferts iBlot 2, nitrate de cellulose, taille standard (2 boîtes, 20 stacks)
À utiliser avec (application) Transfert western
Gel Compatibility Gel Bis-Tris, gel E-PAGE™, midi, mini, gel tricine, gel Tris-acétate, gel Tris-glycine
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Mode of Transfer Sec
Gamme de produits iBlot2
Running Time ∼ 7 min.
Cadence 1 gels midi ou 2 gels mini
Type Kit de démarrage
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.