missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Qubit™ 4 NGS Starter Kit

Code produit. 15743679
Change view
Click to view available options
Type:
Kit de démarrage NGS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Type unitSize
15743679 Kit de démarrage NGS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15743679 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q33228

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

À utiliser avec le fluorimètre Qubit 4.

Le kit de démarrage Qubit 4 NGS pour le séquençage nouvelle génération comprend ce qui suit :

  • Un fluorimètre Qubit4 (n° de catalogue Q33226)
  • Tubes de dosage Qubit (jeu de 500) (n° de catalogue Q32856)
  • Kit de dosage Qubit 1X ADNdb HS (haute sensibilité), 500 dosages

Le fluorimètre Qubit 4 est la dernière version du très répandu fluorimètre Qubit, conçu pour mesurer avec précision la quantité d’ADN, d’ARN et de protéines, et désormais aussi l’intégrité et la qualité de l’ARN. Pour ce faire, il utilise des dosages Qubit hautement sensibles. Le fluorimètre Qubit 4 a été modifié de nouveau pour effectuer le dosage Qubit RNA IQ (intégrité et qualité). Ensemble, le fluorimètre Qubit 4 et le kit de dosage Qubit RNA IQ distinguent avec précision l’ARN intact de l’ARN dégradé en seulement deux étapes.

Pour tous les dosages Qubit, la concentration ou la qualité de la molécule cible dans l’échantillon est indiquée par un colorant fluorescent qui émet un signal uniquement lorsqu’il est lié à la cible, ce qui réduit au minimum les effets des contaminants sur le résultat. Faciles à utiliser, les menus à écran tactile simplifient la sélection et l’exécution des dosages dont vous avez besoin, avec l’affichage des résultats en quelques secondes.

Fonctions principales du fluorimètre Qubit4 :

  • Quantification rapide et extrêmement précise de l’ADN, de l’ARN et des protéines en moins de trois secondes par échantillon
  • Mesure l’ARN intact en moins de 5 secondes par échantillon
  • Des niveaux de précision élevés avec seulement 1–20 μl d’échantillon, même en présence d’échantillons très dilués
  • La calculatrice de réactif intégrée génère rapidement des instructions de préparation de la solution de travail Qubit
  • Stockage des résultats jusqu’à 1000 échantillons
  • Grand écran tactile couleur ultra sophistiqué de 5,7 pouces pour une navigation aisée dans le flux de travaux
  • L’affichage graphique indique le moment où les échantillons se trouvent dans la plage étendue ou hors plage
  • Faible encombrement : gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Exporte les données sur une clé USB ou directement sur votre ordinateur via un câble USB
  • Possibilité de personnaliser le fluorimètre Qubit avec les dosages les plus fréquemment réalisés, d’ajouter de nouveaux dosages ou même de créer votre propre dosage avec le logiciel et l’outil Web MyQubit
  • Votre sélection linguistique : anglais, français, espagnol, italien, allemand, chinois simplifié et japonais

Le fluorimètre Qubit4 sert également à mesurer directement la fluorescence des échantillons en mode Fluorimètre. Qui plus est, la qualité des particules Ion Sphere peut être évaluée sur le fluorimètre Qubit 4 avec le kit de contrôle qualité Ion Sphere avant la réalisation du séquençage sur le séquenceur Ion PGM.

Permet d’obtenir des résultats plus précis que l’absorption dans les UV à de faibles concentrations
Le fluorimètre Qubit 4 est bien plus sensible que l’absorption dans les UV, qui mesure tout ce qui absorbe à 260 nm, notamment l’ADN, l’ARN, la protéine, les nucléotides libres ou l’excès de sels. En outre, la spectrophotométrie UV manque souvent de sensibilité pour mesurer précisément de faibles concentrations d’ADN et d’ARN. Avec le fluorimètre Qubit, vos recherches sont optimisées par des mesures plus précises car les colorants des kits de dosages biologiques Qubit ne réagissent qu’en cas de liaison à la molécule sélectionnée (ADN, ARN ou protéines), dans votre échantillon. Cela vous permet d’éviter la répétition des travaux due à des mesures inexactes.

Mesure rapide, simple et précise de la qualité de l’ARN
Le dosage de l’Qubit RNA IQ fournit une méthode simple et rapide pour vérifier si un échantillon d’ARN s’est dégradé. Le dosage utilise deux colorants uniques : un qui se lie à l’ARN à grande échelle et intact, et un autre qui se lie sélectivement à l’ARN à petite échelle et dégradé. Ensemble, ils vous permettent d’évaluer rapidement la qualité et l’intégrité d’un échantillon d’ARN. Pour utiliser ce produit, ajoutez simplement vos échantillons à la solution de travail ARN QI, puis procédez aux mesures sur le fluorimètre Qubit 4.

Économisez des échantillons et de l’espace sur la paillasse
D’une conception intelligente, le fluorimètre Qubit 4 requiert des échantillons de seulement 1–20 μ litres. Il est destiné à être utilisé à température ambiante et n’occupe que peu d’espace sur la paillasse. Le fluorimètre Qubit 4 intègre des algorithmes optiques et d’analyse de données de pointe, et est fourni avec une clé USB et un câble pour le transfert de données vers l’application Excel™ ou pour les téléchargements de logiciels, une alimentation universelle, quatre adaptateurs de prise et une certification CE électromagnétique.

Les mesures d’échantillons uniques sont un jeu d’enfant
Ce fluorimètre d’utilisation simple est combiné à des procédures de dosage simples et rapides. Les calculs et les réglages sont automatiquement effectués par l’instrument. Les dosages Qubit à utiliser avec le fluorimètre Qubit 4 sont tous réalisés à l’aide du même protocole général, qui utilise un format simple de type mélange et lecture et des temps d’incubation de 2 minutes seulement pour les dosages d’ADN et d’ARN. Des tubes de PCR à paroi fine de 500 μl (n° de catalogue Q32856) sont nécessaires.

Spécifications du système :

  • Dimensions de l’instrument (l x L x H) : 5,4 x 10 x 2,2 po (13,6 x 25 x 5,5 cm)
  • Poids : 743 g
  • Plage dynamique : 5 ordres de grandeur
  • Durée de traitement : ≤secondes / échantillon
  • Sources de lumière : DEL bleue (max ∼470 nm), DEL rouge (max ∼635 nm)
  • Filtres d’excitation : bleu (430–495 nm), rouge (600–645 nm)
  • Filtres d’émission : vert (510–580 nm), rouge (665–720 nm)
  • Détecteurs : photodiodes, fonction de mesure de 300–1,000 nm
  • Temps de préchauffage : Clé USB : 4 GB

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage Store Qubit DNA assay kits at 2–8°C.
Excitation Wavelength Blue LED (max ∼470 nm), Red LED (max ∼;635 nm)
À utiliser avec (équipement) Fluoromètre Qubit
Gamme de produits Qubit
Type Kit de démarrage NGS
Plage dynamique 5 orders of magnitude
À utiliser avec (application) Quantification de l’ADN, quantification de l’ARN, quantification de protéines
Mémoire 4 GB USB flash drive
Éléments optiques Emission filters: green (510-580 nm), red (665-720 nm), Excitation filters: blue (430-495 nm), red (600-645 nm), LED light sources: blue (max ∼470 nm), red (max ∼635 nm), Photodiode detectors: 300-1,000 nm range
Durée de traitement Seconds per sample
Conditions d’expédition Température ambiante
Temps de préchauffage <35 sec.
Dimensions (L x l x H) 10 x 5.4 x 2.2 in. (25 x 13.6 x 5.5 cm)
Poids (métrique) 743 g
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.