missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phasemaker™ Système complet avec réactif TRIzol™ et tubes Phasemaker™

Code produit. 15609415
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 tubes ; 1 flacon de réactif TRIzol de 100 ml
200 tubes ; 1 flacon de réactif TRIzol de 200 ml
Conditionnement:
100 préparations
200 préparations
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15609415 100 tubes ; 1 flacon de réactif TRIzol de 100 ml 100 préparations
15608948 200 tubes ; 1 flacon de réactif TRIzol de 200 ml 200 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15609415 Fournisseur Phasemaker™ Code fournisseur A33250

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Un flacon de réactif TRIzol de 100 ml et un sachet de 100 tubes Phasemaker

Les tubes Phasemaker™ facilitent l’utilisation d’un joint étanche sous la phase aqueuse, ce qui rend le réactif TRIzol™ plus facile à utiliser, augmentant ainsi le rendement jusqu’à 30 %. Idéal pour les nouveaux utilisateurs.

Il s’agit d’un système complet qui comprend le réactif TRIzol™ et les tubes Phasemaker™. Le réactif TRIzol offre une capacité de lyse supérieure, même avec des types d’échantillons difficiles. Les tubes Invitrogen™ Phasemaker contiennent un polymère qui sépare et isole clairement la phase aqueuse supérieure du mélange TRIzol de la phase organique sous-jacente, ce qui facilite grandement le pipetage de la phase supérieure contenant l’ARN.

Le polymère fonctionne sur un gradient de densité, car il est plus lourd que la phase aqueuse, mais plus léger que la phase organique ; après centrifugation, il se positionne entre ces deux couches. Il crée un joint étanche entre les deux phases, ce qui facilite grandement le pipetage de la phase aqueuse sans risque de transporter de contaminants depuis la couche organique. C’est pourquoi les tubes Invitrogen Phasemaker permettent la récupération de toute la phase aqueuse, ce qui peut augmenter le volume récupéré de 30 %. C’est un polymère inerte qui n’interfère pas avec les expériences en aval telles que la PCR. Il fonctionne avec des échantillons frais ou congelés (tissus ou sang). Il fonctionne également avec des échantillons de tissus traités précédemment avec RNAlater. Les tubes Invitrogen Phasemaker sont déjà pré-distribués. La taille du tube est de 2 ml.

  • Le système complet comprend des tubes TRIzol et Phasemaker
  • Les tubes Phasemaker sont pré-distribués dans des tubes de 2 ml
  • Crée un joint étanche entre les phases aqueuses et organiques
  • Pipetage plus facile de l’ensemble de la phase aqueuse
  • Augmente le rendement jusqu’à 30 %
  • L’intégrité de l’ARN n’est pas compromise
  • Le joint reste plus longtemps, ce qui permet d’augmenter le nombre d’échantillons par lot
  • Inerte, n’interfère pas avec les expériences en aval

Warranty

Un an à compter de la réception

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage 100 ml de réactif TRIzol et 100 tubes, conserver à température ambiante
Isolation Technology Organic Extraction
Temps de purification 1 hr.
Volume d’élution 20 to 50 μL
Type d’échantillon Bacteria, Cells, Plants, Tissue, Yeast
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Not High-throughput Compatible (Manual)
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling
Quantité 100 tubes ; 1 flacon de réactif TRIzol de 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Bacteria: ≤107 cells
Cells: ≤107
Plant: ≤107 cells, 100 mg
Tissue: ≤100 mg
Yeast: ≤107 cells
Rendement Cells: ≤15 μg
Tissue: ≤73 μg
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.