missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ ProChlor
BIOPHARMA

Code produit. 15567161 Tous les produits Contec Produits
Change view
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Flacon à bouchon
Quantité:
2 Paquets
6 x 1 L
6/Carton
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
2 bouteilles
6 bouteilles
6L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Type de conteneur Quantité Stérilité unitSize
15567161 Flacon pulvérisateur 6/Carton Non stériles 6 bouteilles
15537161 Flacon à bouchon 2 Paquets Non stériles 2 bouteilles
15547171 Flacon pulvérisateur 6/Carton Stérile 6 bouteilles
15597161 Flacon à bouchon 2 Paquets Stérile 2 bouteilles
15904332 Flacon à bouchon 6/Carton Stérile 6 bouteilles
16479760 Flacon à bouchon 6 x 1 L Non stériles 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15567161 Sous-traitant Contec™ N° du sous-traitant FBT102PC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Contec ProChlor est un nouveau sporicide révolutionnaire qui permet de tuer 100 % des spores en moins de 1 min.

Garantit que la salle blanche est exempte de contamination et de particules.

  • Désinfectant sporicidal pratique prêt à l’emploi
  • Le mélange d’acide hypochloreux dans l’eau purifiée permet de tuer 100 % contre les spores en moins d’une minute
  • Efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les spores
  • 0,2 micron filtré et rempli dans un environnement en salle blanche, idéal pour une utilisation dans des salles blanches de sciences de la vie
  • Faible résidu tel qu’il ne contient pas de composés d’ammonium quaternaire ou de surfactants
  • Action rapide, permet d’économiser du temps lors de la biodécontamination et peut être utilisé pour la désinfection de transfert
  • Conditionnement à déchirure linéaire à double emballage pour un transfert facile dans un environnement en salle blanche
  • Non classé comme corrosif et peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les zones de la salle blanche
  • Aucune classe de danger ne caractérise cette solution. Seul un EPI de base est par conséquent requis et aucune élimination spéciale n’est nécessaire.
  • Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation. La grande taille des gouttelettes réduit le risque d’inhalation et offre un bon recouvrement des surfaces.

Applications :

  • Conçu pour la désinfection des surfaces dures dans les salles blanches et les environnements contrôlés
  • Fournis sous forme de pulvérisateurs de déclenchement pour de petites zones ou de récipients à bouchon de 1 litre et 5 litres lorsque de plus grands volumes sont nécessaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Sporicide
Forme Pulvérisation liquide
pH 3 à 6
Stérilité Non stériles
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Clair
Composition Mélange d’acide hypochloreux stabilisé et d’eau purifiée
Concentration Acide hypochloreux stabilisé à 2 000 ppm
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Description Désinfectant pour surfaces dures prêt à l’emploi
Jetable Usage unique
Filtré À filtre
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Élimine les spores
Conditionnement Fourni en sachets doubles dans un emballage à déchirement linéaire
Quantité 6/Carton
Volume (métrique) 1 L
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.