Learn More
Miele Professional™ Détergent
Détergent liquide ProCare Lab 10 AP, alcalin, 5 L
Marque: Miele Professional™ 10265620
41.82 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Exempt de surfactants, de composés phosphoreux et d’oxydants
- Spécialement développé pour Miele Professional
- Convient à tous les types de matériaux
- pH : valeur de 12,5 à 12,7
- Pour une utilisation avec les nettoyeurs de verres en laboratoire
- Excellent pour éliminer les huiles à faible viscosité, les salissures inorganiques et organiques et les résidus tenaces ou séchés

Spécification
Liquide concentré | |
Hydroxyde alcalin de polycarboxylate | |
Nettoyage des ustensiles de laboratoire | |
5 l |
12,5 à 12,7 | |
ProCare Lab 10 AP, 5 L | |
Nettoyeurs de laboratoire |
Safety and Handling
- Miele ProCare Lab 10 AP
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.