missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumphosphat, monobasisch, entspricht den analytischen Spezifikationen von NF, Ph. Eur., E340, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA

Catalog No. 15670720 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15670720 1 kg 1 Kilogramm
15690720 500 g 500 Gramm
15630730 6 x 500 g 6 Stück
15610730 5 kg 5 Kilogramm
15620730 6 x 1 kg 6 Stück
15680720 4 x 5 kg 4 Stück
15600730 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15670720 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 042431KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erfüllt die analytischen Spezifikationen von NF, Ph. Eur., E340, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat, monobasisch
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.NF
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 1 kg
Strukturformel KH2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen 4.5 wasserlösliche Teile, unlöslich in Alkohol
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09 mol
Reinheit (%) 98 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.338 g/ml bei 25 °C
Show More Show Less
Product Identifier
  • Kaliumphosphat monobasisch
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.