missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumiodid, ReagentPlus™, Honeywell

Catalog No. 15601810 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15601810 500 g 500 Gramm
15691800 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15601810 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 207969500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reagenzgütegrad, 99 %

  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kaliumiodid
Menge 500 g
Strukturformel KI
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 166 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Dampfdruck 1 mmHg (745 °C)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.