missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Polypropylen-Gestelle für Autosamplerfläschchen

Catalog No. p-7113851 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
200 x 105 x 17 mm
230 x 117 x 28 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
1.5 ml-Fläschchen
4 ml Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Abmessungen (L x B x H) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11767746 200 x 105 x 17 mm 1.5 ml-Fläschchen 1 Stück
12672495 230 x 117 x 28 mm 4 ml Fläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 11767746
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die Fläschchenständer aus Polypropylen sind beständig gegen die meisten Lösungsmitteln.

  • Fläschchenständer
  • 50 Positionen
  • Blau
  • Stapelbar
  • Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Verschluss inklusive Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Material Polypropylen
Positionen 50
Zur Verwendung mit (Geräte) 1.5 ml-Fläschchen
Abmessungen (L x B x H) 200 x 105 x 17 mm
Produkttyp Fläschchenständer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.