missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Réservoir de réactifs à 12 canaux en PP
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
:
Dimensions (L x l x H) : 12,7 x 5,8 x 3,2cm
Description
- Chaque canal contient 5 ml ; Numéroté pour faciliter la dilution de série
- Structure en PP résistant aux produits chimiques ; Couvercle de protection inclus
- Peut être utilisé avec des pipettes monocanal ou à 8 ou 12 canaux
- Le profil large renforce la stabilité ; Mesure 12,7 x 5,8 cm (5 x 2,25 po.) (L x l)
- Scellé et stérilisé individuellement
- Autoclavables à 121°C (250°F).
Spécification
Spécification
Couleur | blanc |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Dimensions (L x l x H) | 12,7 x 5,8 x 3,2cm (5 x 2,25 x 1,25 po.) |
Matériau | Polypropylène |
Stérilité | Stérile |
Type | Réservoir de réactif |
Autoclavable | Autoclavables |
Forme du fond | Plat |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu