missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen

Catalog No. 10364501 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 x 200 mm
25 x 75 mm
40 x 80 mm
400 x 200 mm
50 x 200 mm
5000 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
25 Stück
50 Stück
Catalog No. Abmessungen (L x B) unitSize
10364501 40 x 80 mm 50 Stück
10441193 200 x 200 mm 25 Stück
10515751 5000 x 200 mm -
10640493 50 x 200 mm 50 Stück
12864491 25 x 75 mm 200 Stück
10516721 400 x 200 mm 1 Stück
6 options

Catalog No. 10364501

Marke: Macherey-Nagel™ 805021

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen stehen in einer Vielzahl von Größen zur Verfügung. Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.

Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatographie).Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen stehen in einer Vielzahl von Größen zur Verfügung.Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.

Polygram™ TLC-Polyesterfolien
  • Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
  • Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und -hintergründen
Saugfähig
  • Silika 60
  • Spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g.
  • Mittlere Porengröße 60 Å
  • Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelgröße 5 – 17 µm
  • Standardgütegrad
Dicke
  • Für analytische Platten 0,25 mm
  • Für präparative Platten 0,5 und 1 mm
  • Für präparative Schichten von 2 mm wird ein etwas gröberes Material verwendet.
Indikatoren
  • Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
  • Spezielles anorganisches Fluoreszenzpigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV-Licht (366 nm)
Bindemittel
  • Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind

Spezifikation

Porengröße 60Å
Menge 50er-Packung
Typ Polyester-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0.75 ml/g
Dicke (metrisch) 0.2 mm
Abmessungen (L x B) 40 x 80 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.