missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tioconazole, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 65899-73-2 |
| Forme physique | Solide |
| Industry Type | IMIDAZOLES |
| Quantité | 50 mg |
| Qualité | Étalon analytique |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu