missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin Coated Plates, Clear, 8-Well Strip

Code produit. 10592014 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 plates
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. Quantité unitSize
10592014 5 plates 5 pièces
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10592014

Marque: Thermo Scientific™ 15151

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Capturez la protéine NeutrAvidin, la streptavidine, l’avidine ou toute autre protéine de liaison à la biotine avec ces plaques revêtues de biotine.

Les plaques Thermo Scientific™ Pierce revêtues de biotine peuvent être utilisées dans n’importe quel immunoessai avec la protéine de liaison à la biotine Thermo Scientific™ NeutrAvidin, la streptavidine, l’avidine ou d’autres protéines de liaison à la biotine.

Points clés :

  • Groupe de biotine accessible pour la liaison de l’avidine, la streptavidine ou la protéine de liaison à la biotine NeutrAvidin™
  • Prébloqué pour réduire la liaison non spécifique
  • Format de plaque à barrettes de puits pour une meilleure praticité
  • Volume de revêtement : 200 μl
  • Volume de blocage : 300 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Propriété de liaison Capacité standard, affinité
Contenu et stockage Conserver sous forme desséchée à 4°C.
Méthode de détection Colorimétrique
Conditionnement 5/plaque
Gamme de produits Pierce
Couleur Transparent
Type de produit Plaque en barrettes revêtue
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) du puits 200 μl
Nbre de puits 96
Traitement de surface Biotine
Blocage de la plaque Exclusif
Quantité 5 plates
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.