missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphorstandard, 1000 mg/l in H2O, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™

Catalog No. 10486762 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
30 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 10486762

Marke: SPEX Certiprep PLP92T

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
P1000 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Chemische Identifikatoren

CAS 7722-76-1, 7732-18-5
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phosphorus Standard
Verpackung Poly-Flasche
Analysenzertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS Min. % 0.1, 99.9
CAS Max. % 0.1, 99.9
Verfahren AA, ICP
Typ Certified Reference Material
IUPAC-Name Phosphorsäureamin
Menge 250 mL
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat.Nr.
H2O    1.000 μg/mL    PLP9-2Y, -2T, -2X    10.000    PLP9-3Y, -3X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt