missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Antimon-Standard für ICP, 10,000 μg/ml in H2O, SPEX CertiPrep™

Catalog No. 10172532 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 10172532

Marke: SPEX Certiprep PLP93Y

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
P10,000 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Chemische Identifikatoren

CAS 7722-76-1, 7732-18-5
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phosphorstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
IUPAC-Name Phosphorsäureamin
Solvent or Matrix Water
Menge 125 ml
Güte Assurance
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt